Få mere at vide
9-BBN Dimer (Technical Grade), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-BBN Dimer (Technical Grade) |
| CAS | 21205-91-4 |
| Molekylær formel | C16H30B2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9-BBN dimer, 9-Borabicyclo[3.3.1]nonane dimer, 9-Borabicyclononane dimer, Bis- 9-borabicyclo[3.3.1]nonane, 1,1:2,2-bis(1,5-Cyclooctanediyl)-diborane |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28B2/c1-5-13-7-2-8-14(6-1)17(13)18-15-9-3-10-16(18)12-4-11-15/h13-16H,1-12H2/t13-,14+,15-,16+ |
| SMIL | C1C[C@@H]2CCC[C@H](C1)B2B3[C@@H]4CCC[C@H]3CCC4 |
| IUPAC navn | 9-(9-borabicyclo[3.3.1]nonan-9-yl)-9-borabicyclo[3.3.1]nonane |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.03 |
| Formel vægt | 242.2377 |