Få mere at vide
9-Anthraldehyd, TRC
Artikelnummer. 30335239
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30335239 100 g
1 options
Artikelnummer. 30335239 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA679203100G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthraldehyde
CAS 642-31-9
Molekylær formel C15H10O
Mængde 100 g
Synonym 9-Anthracenecarboxaldehyde, 9-Anthraldehyde (6CI,7CI,8CI), 9-Anthracenealdehyde, 9-Anthracenecarbaldehyde, 9-Anthracenemethanal, 9-Anthrylcarboxaldehyde, 9-Formylanthracene, NSC 15
InChI formel InChI=1S/C15H10O/c16-10-15-13-7-3-1-5-11(13)9-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-10H
SMIL O=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC navn antracen-9-carbaldehyd
Molekylvægt (g/mol) 206.24
Formel vægt 206.0732