Få mere at vide
9-Anthraldehyd, 98%
Artikelnummer. 11473604
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473604 500 g 500g
11453604 25 g 25g
11463604 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473604 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11258.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206,24 g/mol
9-Anthraldehyd bruges til at fremstille asymmetriske tridentat Schiff base ligander, 2-(9-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-cyclopenten-1,even-di-engel-kondensering-1, 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopenten-1,3-dion. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer, pigment, aktive farmaceutiske ingredienser og andre organiske forbindelser. Yderligere er det involveret i Diels Alder-reaktionen med benzendiazonium-2-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Anthraldehyd bruges til at fremstille asymmetriske tridentate Schiff-base-ligander, 2-(9-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentensen-1,3-engel-kondensering med knoophonen-1,3 ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopenten-1,3-dion. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer, pigment, aktive farmaceutiske ingredienser og andre organiske forbindelser. Yderligere er det involveret i Diels Alder-reaktionen med benzendiazonium-2-carboxylat.
Opløselighed Opløseligt i
toluen.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 642-31-9
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001254
InChI nøgle YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC navn anthracen-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale 9-Anthraldehyde
Smeltepunkt 102 °C til 106 °C
Mængde 500 g
Beilstein 639167
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 206.24
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.