Få mere at vide
9-Anthraldehyd, 98%
Artikelnummer. 11453604
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453604 25 g 25g
11463604 100 g 100g
11473604 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453604 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11258.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206,24 g/mol
9-Anthraldehyd bruges til at fremstille asymmetriske tridentat Schiff base ligander, 2-(9-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-anthrylmethyl-idenamino)-4-cyclopenten-1,even-di-engel-kondensering-1, 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopenten-1,3-dion. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer, pigment, aktive farmaceutiske ingredienser og andre organiske forbindelser. Yderligere er det involveret i Diels Alder-reaktionen med benzendiazonium-2-carboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-Anthraldehyd bruges til at fremstille asymmetriske tridentate Schiff-base-ligander, 2-(9-anthrylmethyl-idenamino)-4-methyl-phenol og funktionaliseret ligand som 2-(anthracen-9-yliden)-4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopentensen-1,3-engel-kondensering med knoophonen-1,3 ligand 4,5-bis(diphenylphosphino)-4-cyclopenten-1,3-dion. Det bruges også som mellemprodukt til farvestoffer, pigment, aktive farmaceutiske ingredienser og andre organiske forbindelser. Yderligere er det involveret i Diels Alder-reaktionen med benzendiazonium-2-carboxylat.
Opløselighed Opløseligt i
toluen.
Bemærkninger
Luftfølsom. Uforeneligt med stærke baser og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-31-9
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001254
InChI nøgle YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC navn anthracen-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthraldehyde
Smeltepunkt 102 °C til 106 °C
Mængde 25 g
Beilstein 639167
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i toluen.
Formel vægt 206.24
Procent renhed 98%