Få mere at vide
9-Anthracenylmethylchlorid, TRC
Artikelnummer. 30341304
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30341304 25 g
1 options
Artikelnummer. 30341304 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67850525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenylmethyl Chloride
CAS 24463-19-2
Molekylær formel C22 H17 Cl N2 O . H Cl
Mængde 25 g
Synonym 9-(Chloromethyl)-anthracene, 9-(Chloromethyl)anthracene, NSC 241165
InChI formel InChI=1S/C22H17ClN2O.ClH/c23-21(26)17-11-13-18(14-12-17)22-24-19(15-7-3-1-4-8-15)20(25-22)16-9-5-2-6-10-16;/h1-14,19-20H,(H,24,25);1H
SMIL Cl.ClC(=O)c1ccc(cc1)C2=NC(C(N2)c3ccccc3)c4ccccc4
IUPAC navn 4-(4,5-diphenyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-2-yl)benzoylchlorid; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 397.297
Formel vægt 396.08