missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-Anthracenol Melitracen, TRC

Artikelnummer. 30344534
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30344534 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30344534 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA85129025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenol Melitracen
CAS 85118-29-2
Molekylær formel C21 H27 N O
Mængde 25 mg
Synonym 9-[3-(Dimethylamino)propyl]-9,10-dihydro-10,10-dimethyl-9-anthracenol
InChI formel InChI=1S/C21H27NO/c1-20(2)16-10-5-7-12-18(16)21(23,14-9-15-22(3)4)19-13-8-6-11-17(19)20/h5-8,10-13,23H,9,14-15H2,1-4H3
SMIL CN(C)CCCC1(O)c2ccccc2C(C)(C)c3ccccc13
IUPAC navn 9-[3-(dimethylamino)propyl]-10,10-dimethylanthracen-9-ol
Molekylvægt (g/mol) 309.445
Formel vægt 309.209
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.