Få mere at vide
9-Anthracenemethanol, 98%
Artikelnummer. 10531092 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10531092 5 g Glasflaske 5g
10502211 25 g Glasflaske 25g
13448428 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10531092 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 181870050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1468-95-7 | C15H12O | 208,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1468-95-7
Molekylær formel C15H12O
Molekylvægt (g/mol) 208.26
MDL nummer MFCD00001264
InChI nøgle JCJNNHDZTLRSGN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthracenemethanol, 9-hydroxymethylanthracene, 9-anthrylcarbinol, 9-methylolanthracene, 9-anthrylmethanol, 9-hydroxymethylantracene, 9-anthracene methanol, 9-hydroxymethyl anthracene, anthracene-9-carbinol, ccris 7297
PubChem CID 73848
IUPAC navn anthracen-9-ylmethanol
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C3C=CC=CC3=C2CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenemethanol
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 160,0 °C til 164,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 208.26
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver