Få mere at vide
9-Anthracenemethanol, 97%
Beskrivelse
Et anthracenderivat, der anvendes i Diels-Alder-reaktioner. Anvendes også til fremstilling af 9-anthracenylmethyl-1-piperazincarboxylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Et anthracenderivat, der anvendes i Diels-Alder-reaktioner. Anvendes også til fremstilling af 9-anthracenylmethyl-1-piperazincarboxylat.
Opløselighed Opløselig i varm methanol meget svag turbiditet
.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Anthracenemethanol |
| Smeltepunkt | 160°C to 165°C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 1873402 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in hot methanol very faint turbidity. |
| Formel vægt | 208.26 |
| Procent renhed | 97% |