Få mere at vide
9-Antracenecarboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30331213
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30331213 25 g
1 options
Artikelnummer. 30331213 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA67845525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenecarboxylic Acid
CAS 723-62-6
Molekylær formel C15H10O2
Mængde 25 g
Synonym 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17)
SMIL OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13
IUPAC navn antracen-9-karboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 222.24
Formel vægt 222.0681