Få mere at vide
9-Antracenecarboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Anthracenecarboxylic Acid |
| CAS | 723-62-6 |
| Molekylær formel | C15H10O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 9-Anthroic Acid, 9-Carboxyanthracene, NSC 151909, 9-Anthracenylcarboxylic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C15H10O2/c16-15(17)14-12-7-3-1-5-10(12)9-11-6-2-4-8-13(11)14/h1-9H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| IUPAC navn | antracen-9-karboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 222.24 |
| Formel vægt | 222.0681 |