Få mere at vide
9-Anthracenecarboxaldehyd, 99%
Artikelnummer. 11924781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11924781 500 g Glasflaske 500g
10245820 25 g Glasflaske 25g
10754831 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11924781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 153935000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 11-11-2026
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-31-9
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001254
InChI nøgle YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC navn anthracen-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenecarboxaldehyde
Smeltepunkt 103,0 °C til 107,0 °C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: opløselige i kloroform
Formel vægt 206.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle