Få mere at vide
9-Anthracenecarboxaldehyde, 99%
Artikelnummer. 10754831 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 10754831
Brand: Thermo Scientific Acros 153931000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 642-31-9 | C15H10O | 206.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 642-31-9
Molekylær formel C15H10O
Molekylvægt (g/mol) 206.24
MDL nummer MFCD00001254
InChI nøgle YMNKUHIVVMFOFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-anthraldehyde, 9-anthracenecarboxaldehyde, 9-anthrylaldehyde, 9-formylanthracene, 9-anthracenecarbaldehyde, 9-anthrylcarboxaldehyde, ccris 3165, nsc 15, anthracene-9-aldehyde, anthracene-9-carboxaldehyde
PubChem CID 69504
IUPAC navn anthracen-9-carbaldehyd
SMIL O=CC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Anthracenecarboxaldehyde
Smeltepunkt 103.0°C to 107.0°C
Farve Gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Formel vægt 206.24
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller nåle