missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Anthraceneacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Anthraceneacetic Acid 2,5-Dioxo-1-pyrrolidinyl Ester |
| CAS | 1253107-42-4 |
| Molekylær formel | C20H15NO4 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl 2-(Anthracen-9-yl)acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15NO4/c22-18-9-10-19(23)21(18)25-20(24)12-17-15-7-3-1-5-13(15)11-14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,11H,9-10,12H2 |
| SMIL | O=C(Cc1c2ccccc2cc3ccccc13)ON4C(=O)CCC4=O |
| IUPAC navn | (2,5-dioxopyrrolidin-1-yl) 2-anthracen-9-ylacetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 333.34 |
| Formel vægt | 333.1001 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?