Få mere at vide
9-Aminophenanthrene, 96%
Artikelnummer. 15422128
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422128 250 mg 250mg
15412128 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15422128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55773.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 947-73-9 | C14H11N | 193.249 g/mol
9-Aminophenanthren kan bruges som en modelligand til at studere bindingen af 9-aminophenanthren til individuelle subsites inden for det aktive site af CYP(eryF). Det bruges også som et fluorescerende mærkningsreagens til frie fedtsyrer (FFA), undersøgelse gennem HPLC.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
9-aminophenanthren kan bruges som en modelligand til at studere bindingen af 9-aminophenanthren til individuelle subsites inden for det aktive site af CYP(eryF). Det bruges også som et fluorescerende mærkningsreagens til frie fedtsyrer (FFA), undersøgelse gennem HPLC.
Opløselighed
Det er let opløseligt i vand 0,00581 mg/ml.
Bemærkninger
Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 947-73-9
Molekylær formel C14H11N
Molekylvægt (g/mol) 193.249
MDL nummer MFCD00001177
InChI nøgle KIHQWOBUUIPWAN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-aminophenanthrene, 9-phenanthrenamine, 9-phenanthrylamine, phenanthren-9-ylamine, unii-7m9m5km2xy, ccris 7006, 7m9m5km2xy, 9ap, acmc-20alvr, phenanthren-9-yl-amine
PubChem CID 13695
ChEBI CHEBI:50475
IUPAC navn phenanthren-9-amin
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C=C(C3=CC=CC=C23)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Aminophenanthrene
Smeltepunkt 137°C to 139°C
Farve Hvid til Brun
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation It is slightly soluble in water 0.00581mg/mL.
Formel vægt 193.24
Procent renhed 96%
Fysisk form Fast stof