Få mere at vide
9-aminofluorenhydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 11321847
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11321847 5 g 5g
11311847 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11321847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05156.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5978-75-6 | C13H12ClN | 217,70 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5978-75-6
Molekylær formel C13H12ClN
Molekylvægt (g/mol) 217.70
MDL nummer MFCD00012536
InChI nøgle SYKJOJSYQSVNOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9h-fluoren-9-amine hydrochloride, 9-aminofluorene hydrochloride, 9h-fluoren-9-amine, hydrochloride, 9-fluorenamine hydrochloride, 9-aminofluorene hcl, fluorene-9-ylamine, chloride, 9h-fluoren-9-amine hcl, acmc-1b10k, 9-aminoflu-orene hydrochloride, 9-aminofluorene monohydrochloride
PubChem CID 2724685
SMIL [H+].[Cl-].NC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Aminofluorene hydrochloride
Smeltepunkt ∼225 °C
Mængde 5 g
Beilstein 3915368
Følsomhed Hygroskopisk
IUPAC navn hydrogen-9H-fluoren-9-aminchlorid
Formel vægt 217.7
Procent renhed ≥98%