Få mere at vide
9-aminoakridin, TRC
Artikelnummer. 30012007
Skift visning
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30012007 100 mg
30138432 1 g
30137499 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30012007 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA190880100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-45-9
Molekylær formel C13 H10 N2
Molekylvægt (g/mol) 194.23
Synonym 9-Acridinamine, Acridine, 9-amino- (8CI), 10-Amino-5-azaanthracene, 9-Aminoacridine, 9AA, Aminacrin, Aminacrine, Izoacridina, Monacrin, NSC 13000, NSC 28747
IUPAC navn acridin-9-amin
SMIL Nc1c2ccccc2nc3ccccc13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Aminoacridine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C13H10N2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H2,14,15)
Formel vægt 194.0844