Få mere at vide
9-aminoacridin hemihydrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10596071 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10596071 1 g Glasflaske 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10596071 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 134410010
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 65944-23-2 | C13H10N2·1/2H2O | 203,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Aminoacridine hemihydrate
Navn note 98%
CAS 65944-23-2, 90-45-9
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 230,0 °C til 235,0 °C
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C13H10N2·1/2H2O
MDL nummer MFCD00150520
Mængde 1 g
Beilstein 21, II, 280
Merck Index 14, 407
Synonym acridin-9-amine hydrate, 9-aminoacridine hemihydrate
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselig i acetone, frit opløselig i alkohol, let opløselig i kloroform, toluen og pyridin
InChI nøgle SPWFQHCZHQCDAG-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.C1=CC=C2C(=C1)C(=C3C=CC=CC3=N2)N.O
IUPAC navn acridin-9-amin;hydrat
Molekylvægt (g/mol) 203.16
PubChem CID 2723763
Formel vægt 203.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Aminoacridine hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.