Få mere at vide
MedChemExpress 9-Aminoacridine
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | 4°C, protect from light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (protect from light) |
| Produkttype | Dye Reagents |
| Mængde | 100 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | DMSO : 27.5 mg/mL (141.58 mM; Need ultrasonic) |
| Mål | HBV |
| Molekylvægt (g/mol) | 194.23 g/mol |
| CAS | 90-45-9 |
| Synonym | Aminacrine |