Få mere at vide
MedChemExpress 9-amino-CPT
Artikelnummer. 16450006
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
Artikelnummer. Mængde
16450006 2 mg
1 options
Artikelnummer. 16450006 Leverandør MedChemExpress Leverandørnr. HY100309
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
MedChemExpress 9-amino-CPT (9-amino-20(S)-camptothecin) is a topoisomerase I inhibitor with potent anticancer activity.
Tekniske data
Indhold og opbevaring Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month
Molekylvægt (g/mol) 363.37 g/mol
Forsendelsestilstand Room temperature
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
CAS 91421-43-1
Produkttype Natural Products
Renhed 98.17%
Opløselighed DMSO : 3.33 mg/mL (9.16 mM∣Need ultrasonic)
Synonym 9-amino-20(S)-camptothecin
Mål Topoisomerase
Mængde 2 mg