Få mere at vide
9-Amino-1,2,3,4-tetrahydroacridine Hydrochloride Dihydrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tacrine Hydrochloride |
| Mængde | 2.5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H14N2.ClH/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13;/h1,3,5,7H,2,4,6,8H2,(H2,14,15);1H |
| Formel vægt | 234.0924 |