missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Acridinecarboxylic acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Acridine-9-carboxylic Acid |
| CAS | 5336-90-3 |
| Molekylær formel | C14 H9 N O2 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Acridine-9-carboxylic Acid, 9-Acridinecarboxylic acid, NSC 386 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H9NO2/c16-14(17)13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H,(H,16,17) |
| SMIL | OC(=O)c1c2ccccc2nc3ccccc13 |
| IUPAC navn | acridine-9-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 223.23 |
| Formel vægt | 223.0633 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?