Få mere at vide
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine), Mikromol™
Beskrivelse
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| CAS | 304441-05-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C11 H9 N7 O3 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1-[6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purin-9-yl]ethanone, 9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, 9-Acetylazathioprine |
| InChI formel | InChI=1S/C11H9N7O3S/c1-6(19)17-5-14-7-8(17)12-3-13-10(7)22-11-9(18(20)21)15-4-16(11)2/h3-5H,1-2H3 |
| SMIL | CC(=O)n1cnc2c(Sc3c(ncn3C)[N+](=O)[O-])ncnc12 |
| IUPAC navn | 1-[6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurin-9-yl]ethanone |
| Vis mere |