Få mere at vide
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine), Mikromol™
Artikelnummer. 30049837
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30049837 25 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30049837 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1532.060025
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine)
CAS 304441-05-2
Analyt- eller komponentnavne 9-Acetylazathioprine (9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thio]purine)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C11 H9 N7 O3 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 1-[6-[(1-Methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purin-9-yl]ethanone, 9-Acetyl-6-[(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yl)thio]-9H-purine, 9-Acetylazathioprine
InChI formel InChI=1S/C11H9N7O3S/c1-6(19)17-5-14-7-8(17)12-3-13-10(7)22-11-9(18(20)21)15-4-16(11)2/h3-5H,1-2H3
SMIL CC(=O)n1cnc2c(Sc3c(ncn3C)[N+](=O)[O-])ncnc12
IUPAC navn 1-[6-(3-methyl-5-nitroimidazol-4-yl)sulfanylpurin-9-yl]ethanone
Molekylvægt (g/mol) 319.3
Mængde 25 mg
Formel vægt 319.0488 g/mol