Få mere at vide
9-Acetylantharacen, TRC
Artikelnummer. 30133045
Skift visning
Mængde:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30133045 1 g
30011030 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30133045 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCA1684851G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 784-04-3
Molekylær formel C16H12O
Molekylvægt (g/mol) 220.27
Synonym 1-(9-Anthracenyl)ethanone, 9-Anthryl Methyl Ketone, NSC 1143, NSC 13246, 1-(Anthracen-9-yl)ethanone
IUPAC navn 1-anthracen-9-ylethanon
SMIL O=C(C)C1=C2C(C=CC=C2)=CC3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Acetylanthracene
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H12O/c1-11(17)16-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(13)16/h2-10H,1H3
Formel vægt 220.0888