Få mere at vide
9-Acetylanthracene, 96%
Artikelnummer. 11374524
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11374524 5 g 5g
11384524 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374524 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L01278.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220,271 g/mol
9-Acetylantracen bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9-Acetylantracen bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer
.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Noter
Opbevares ved 15 - 30 °C. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 784-04-3
Molekylær formel C16H12O
Molekylvægt (g/mol) 220.271
MDL nummer MFCD00001259
InChI nøgle NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC navn 1-anthracen-9-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Acetylanthracene
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Mængde 5 g
Beilstein 1370056
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 220.27
Procent renhed 96%