Få mere at vide
9-Acetylanthracene, 95%
Artikelnummer. 10386110 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10386110 5 g Glasflaske 5g
10606554 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10386110 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 102440050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 784-04-3 | C16H12O | 220,27 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 784-04-3
Molekylær formel C16H12O
Molekylvægt (g/mol) 220.27
MDL nummer MFCD00001259
InChI nøgle NXXNVJDXUHMAHU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acetylanthracene, 1-anthracen-9-yl ethanone, 9-acetoanthracene, 9-anthryl methyl ketone, ethanone, 1-9-anthracenyl, 1-9-anthryl ethanone, ketone, 9-anthryl methyl, 9-acetyl anthracene, 9-acetylanthrancene, 9-acetylantracene
PubChem CID 69911
IUPAC navn 1-anthracen-9-ylethanon
SMIL CC(=O)C1=C2C=CC=CC2=CC3=CC=CC=C31
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-Acetylanthracene
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 72°C to 76°C
Farve Brun-gul til gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Beilstein 07, II, 450
Formel vægt 220.27
Procent renhed 95%
Fysisk form Krystallinsk pulver