missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-Acetyl Apoquinidine Methyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-Acetyl Apoquinidine Methyl Ether |
| CAS | 139239-49-9 |
| Molekylær formel | C22 H26 N2 O3 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C22H26N2O3/c1-4-15-13-24-10-8-16(15)11-21(24)22(27-14(2)25)18-7-9-23-20-6-5-17(26-3)12-19(18)20/h4-7,9,12,16,21-22H,8,10-11,13H2,1-3H3/b15-4+/t16-,21+,22-/m0/s1 |
| SMIL | COc1ccc2nccc([C@H](OC(=O)C)[C@H]3C[C@@H]4CCN3C/C/4=C\C)c2c1 |
| IUPAC navn | [(S)-[(2R,4S,5Z)-5-ethylidene-1-azabicyclo[2.2.2]octan-2-yl]-(6-methoxyquinolin-4-yl)methyl] acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 366.45 |
| Formel vægt | 366.1943 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?