missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-(Acetoxymethyl)fluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(Acetoxymethyl)fluorene |
| CAS | 63839-86-1 |
| Molekylær formel | C16H14O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9H-Fluorene-9-methanol 9-Acetate |
| InChI formel | InChI=1S/C16H14O2/c1-11(17)18-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,16H,10H2,1H3 |
| SMIL | CC(=O)OCC1c2ccccc2c3ccccc13 |
| IUPAC navn | 9H-fluoren-9-ylmethyl acetate |
| Molekylvægt (g/mol) | 238.28 |
| Formel vægt | 238.0994 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?