Få mere at vide
9,9'-Spirobifluoren, 98%
Artikelnummer. 15451199
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15451199 5 g 5g
15461199 250 mg 250mg
15441199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15451199 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64133.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 159-66-0 | C25H16 | 316,403 g/mol
Et blåt lysemitterende materiale i organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Bruges også som et blåt-emitterende materiale i elektroluminescerende enheder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Et blåt lysemitterende materiale i organiske lysemitterende dioder (OLED'er). Bruges også som et blåt-emitterende materiale i elektroluminescerende enheder.
Opløselighed
Opløselig i almindelige organiske opløsningsmidler. Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i tæt lukket beholder. Med tilstrækkelig ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 159-66-0
Molekylær formel C25H16
Molekylvægt (g/mol) 316.403
MDL nummer MFCD08704216
InChI nøgle SNFCXVRWFNAHQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobifluorene, 9,9'-spirobi fluorene, 9,9'-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobi 9h-fluorene, 9,9-spirobifluorene, pubchem3102, 9.9'-spirobifluorene, acmc-209dk2, 9,9 inverted exclamation mark-spirobi-fluorene
PubChem CID 135975
IUPAC navn 9,9'-spirobi[fluoren]
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C24C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9'-Spirobifluorene
Smeltepunkt 195 °C til 200 °C
Farve Hvid til gul
Mængde 5 g
Beilstein 1914463
Opløselighedsinformation Opløseligt i almindelige organiske opløsningsmidler. Let opløselig i vand.
Formel vægt 316.4
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof