Få mere at vide
9,9'-Spirobifluoren-2-boronsyre, 98 %
Artikelnummer. 15441779
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441779 1 g 1g
15461779 250 mg 250mg
15451779 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15441779 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64525.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-09-2026
CAS: 236389-21-2 | C25H17BO2 | 360,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 236389-21-2
Molekylær formel C25H17BO2
Molekylvægt (g/mol) 360.22
MDL nummer MFCD13248568
InChI nøgle WDDLHUWVLROJLA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9'-spirobi fluoren-2-ylboronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluorene-2-boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-ylboronic acid, boronic acid, b-9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2'-yl-boronic acid, boronic acid, 9,9'-spirobi 9h-fluoren-2-yl, acmc-209g4k, 9,9'-spirobifluorene-2-boronic acid, 9,9'-spirobi fluorene-2-yl boronic acid
PubChem CID 22564369
IUPAC navn 9,9'-spirobi[fluoren]-2-ylboronsyre
SMIL OB(O)C1=CC2=C(C=C1)C1=CC=CC=C1C21C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9'-Spirobifluorene-2-boronic acid
Farve Hvid
Mængde 1 g
Beilstein 10478712
Formel vægt 360.22
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver