Få mere at vide
9,9'-(Hydrazin-1,2-diyliden)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanosyre), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid) |
| Analyt- eller komponentnavne | 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C40 H64 N2 O6 |
| InChI formel | InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34- |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C |
| IUPAC navn | (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxy-1-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)octyliden]hydrazinyliden]-9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanosyre |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Molekylvægt (g/mol) | 668.946 |
| Show More |