Få mere at vide
9,9'-(Hydrazin-1,2-diyliden)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanosyre), TRC
Artikelnummer. 30389260
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
25 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30389260 2.5 mg 2.5mg
30389554 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30389260 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH6865202.5MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Add to basket
Add to basket
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Analyt- eller komponentnavne 9,9'-(Hydrazine-1,2-diylidene)bis(9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanoic Acid)
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C40 H64 N2 O6
InChI formel InChI=1S/C40H64N2O6/c1-7-9-17-25-35-29(3)31(5)39(47-35)33(23-19-13-11-15-21-27-37(43)44)41-42-34(24-20-14-12-16-22-28-38(45)46)40-32(6)30(4)36(48-40)26-18-10-8-2/h7-28H2,1-6H3,(H,43,44)(H,45,46)/b41-33-,42-34-
Løsningstype Neat
SMIL CCCCCc1oc(\C(=N/N=C(/CCCCCCCC(=O)O)\c2oc(CCCCC)c(C)c2C)\CCCCCCCC(=O)O)c(C)c1C
IUPAC navn (9Z)-9-[(Z)-[8-carboxy-1-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)octyliden]hydrazinyliden]-9-(3,4-dimethyl-5-pentylfuran-2-yl)nonanosyre
Industry Type Pharmaceutical
Molekylvægt (g/mol) 668.946
Mængde 2.5 mg
Formel vægt 668.476