Få mere at vide
9,9-Dioctylfluoren-2,7-diboronsyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10764765 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10764765 5 g Glasflaske 5g
10694925 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10764765 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398310050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Add to basket
CAS: 258865-48-4 | Molekylformel: C29H44B2O4 | Molekylvægt: 478,29 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 258865-48-4
Molekylær formel C29H44B2O4
Molekylvægt (g/mol) 478.29
MDL nummer MFCD03701608
InChI nøgle HURJMQMZDPOUOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyldiboronic acid, 7-borono-9,9-dioctylfluoren-2-yl boronic acid, boronic acid, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, boronic acid,b,b'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-209gn0, 7-borono-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl boronic acid, 7-borono-9,9-dioctyl-2-fluorenyl boronic acid
PubChem CID 4283240
IUPAC navn (7-bor-9,9-dioctylfluoren-2-yl)boronsyre
SMIL CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=CC(=CC=C2C2=C1C=C(C=C2)B(O)O)B(O)O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9, 9-Dioctylfluorene-2, 7-diboronic acid
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 158 °C til 162 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 478.33
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 9,9-Dioctylfluorene-2,7-diboronic acid
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Precautionary Statement
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.