Få mere at vide
9,9-dimethylxanthen, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11372439
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11372439 5 g 5g
11362439 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11372439 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27340.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-12-2026
CAS: 19814-75-6 | Molekylformel: C15H14O | Molekylvægt: 210,28 g/mol
9,9-dimethylxanthene er velegnet til brug i fremstilling af 9,9-dimethylxanthen-4,5-dicarboxylsyre. Det kan anvendes i fremstillingen af 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen. Det kan anvendes i fremstilling af 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
9,9-dimethylxanthene er velegnet til brug i fremstilling af 9,9-dimethylxanthen-4,5-dicarboxylsyre. Det kan anvendes i fremstillingen af 9,9-dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthen. Det kan anvendes i fremstilling af 4,6-bis(dimesitylboryl)dibenzofuran.
Opløselighed
Uopløselig i vand.
Bemærk
Opbevar det et køligt sted. Hold beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevar den væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19814-75-6
Molekylær formel C15H14O
Molekylvægt (g/mol) 210.28
MDL nummer MFCD00134434
InChI nøgle MTVNAPYHLASOSX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dimethyl-9h-xanthene, 9h-xanthene, 9,9-dimethyl, 9,9-dimethylxantene, 9,9-dimethyl xanthene, xanthene, 9,9-dimethyl, ksc182m0n, 9,9-dimethylxanthene, 9,9-dimethyl-9h-xanthene #
PubChem CID 606997
SMIL CC1(C)C2=CC=CC=C2OC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Dimethylxanthene
Smeltepunkt 40 °C til 43 °C
Kogepunkt 114 °C til 115 °C (0,6 mmHg)
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
IUPAC navn 9,9-dimethyl-9H-xanthen
Formel vægt 210.28
Procent renhed ≥98%