Få mere at vide
9,9-Dimethylfluoren-2-boronsyre pinacolester, 95%
Artikelnummer. 15499455
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15499455 1 g 1g
15409465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15499455 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51950.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 569343-09-5 | C21H25BO2 | 320,239 g/mol
Det anvendes til syntese og fotofysiske egenskaber af 1,2-diphenylindolizin-derivater: fluorescerende blå-emitterende materialer til organisk lys-emitterende enhed.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes til syntese og fotofysiske egenskaber af 1,2-diphenylindolizin-derivater: fluorescerende blå-emitterende materialer til organisk lys-emitterende enhed.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 569343-09-5
Molekylær formel C21H25BO2
Molekylvægt (g/mol) 320.239
MDL nummer MFCD08704229
InChI nøgle DAZFRJAIIUPRQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dimethyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl, 2-9,9-dimethylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, fl-be, amtb252, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dimethylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborole-2-yl-9,9-dimethyl-9h-fluorene
PubChem CID 45358694
IUPAC navn 2-(9,9-dimethylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Dimethylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 1 g
Formel vægt 320.24
Procent renhed 95%