Få mere at vide
9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,9-Dimethyl-N-phenyl-9H-fluoren-2-amine |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C21H19N/c1-21(2)19-11-7-6-10-17(19)18-13-12-16(14-20(18)21)22-15-8-4-3-5-9-15/h3-14,22H,1-2H3 |
| Formel vægt | 285.1517 |