Få mere at vide
9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridin, TRC
Artikelnummer. 30370788
Skift visning
Mængde:
250 mg
Artikelnummer. Mængde
30370788 250 mg
1 options
Artikelnummer. 30370788 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD474300250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9,9-Dimethyl-9,10-dihydroacridine
CAS 6267-02-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C15H15N
Mængde 250 mg
Synonym 9,9-Dimethylacridan, 9,10-Dihydro-9,9-dimethylacridine, 9,9-Dimethyl-10H-acridine, NSC 36671
SMIL CC1(C)c2ccccc2Nc3ccccc13
Molekylvægt (g/mol) 209.29
Formel vægt 209.1204
Procent renhed >95%