Få mere at vide
9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15449465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449465 5 g 5g
15439465 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15449465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51953.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-10-2026
CAS: 302554-81-0 | Molecular Formula: C35H53BO2 | Molecular Weight: 516.617 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 302554-81-0
Molekylær formel C35H53BO2
Molekylvægt (g/mol) 516.617
MDL nummer MFCD16294553
InChI nøgle VOASJDUTCQKQLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 3-hydroxy-2,3-dimethylbutan-2-yl hydrogen 9,9-dioctyl-9h-fluoren-2-ylboronate, amtb255, 2-9,9-dioctylfluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 9,9-dioctylfluorene-2-boronic acid pinacol ester, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolyl-9,9-dioctylfluorene, 2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-di-n-octyl-2-fluorenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 11477856
IUPAC navn 2-(9,9-dioctylfluoren-2-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=CC=CC=C4C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifications
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-octylfluorene-2-boronic acid pinacol ester
Mængde 5 g
Beilstein 8661191
Formel vægt 516.61
Procent renhed 95%