Få mere at vide
9,9-Di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre bis(pinacol) ester, 95 %
Beskrivelse
9,9-Di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre-bis(pinacol)-ester er en reaktant i syntesen af 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-opløsning, der kan behandles a)-1,4-(1H) nonfulleren elektronacceptor brugt i organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
en reaktant i syntesen af 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-opløsning, der kan behandles a)-1,4-(1H) nonfulleren elektronacceptor brugt i organiske solceller.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 642.58 |
| Procent renhed | 95% |