Få mere at vide
9,9-Di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre bis(pinacol) ester, 95 %
Artikelnummer. 15479465
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479465 1 g 1g
15489465 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479465 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51955.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 196207-58-6 | C41H64B2O4 | 642,579 g/mol
9,9-Di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre-bis(pinacol)-ester er en reaktant i syntesen af 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-opløsning, der kan behandles a)-1,4-(1H) nonfulleren elektronacceptor brugt i organiske solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 9,9-di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre bis(pinacol) ester er
en reaktant i syntesen af 6,6-(5,5-(9,9-dioctyl-9H-fluoren-2,7-diyl)bis(thiophen-5,2-diyl))bis(2,5-bis(2-ethylhexyl)-3-(thiophen-2-yl)pyrrolo[3,4-c]pyrroldio-1,4-(1H)-opløsning, der kan behandles a)-1,4-(1H) nonfulleren elektronacceptor brugt i organiske solceller.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 196207-58-6
Molekylær formel C41H64B2O4
Molekylvægt (g/mol) 642.579
MDL nummer MFCD16294554
InChI nøgle FAHIZHKRQQNPLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-di-n-octylfluorene, 9,9-di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 2,7-bis 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9,9-dioctylfluorene, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-9h-fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-9,9-dioctyl-7-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl fluoren-2-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb260, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis boronic acid pinacol ester, 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester, 9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid bis pinacol ester
PubChem CID 21982074
IUPAC navn 2-[9,9-dioctyl-7-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)fluoren-2-yl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC3=C(C=C2)C4=C(C3(CCCCCCCC)CCCCCCCC)C=C(C=C4)B5OC(C(O5)(C)C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(pinacol) ester
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 642.58
Procent renhed 95%