Få mere at vide
9,9-Di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre bis(1,3-propandiol) ester, 97%
Artikelnummer. 15442086
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15442086 250 mg 250mg
15432086 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15442086 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55392.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-09-2026
CAS: 317802-08-7 | C35H52B2O4 | 558,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 317802-08-7
Molekylær formel C35H52B2O4
Molekylvægt (g/mol) 558.42
MDL nummer MFCD03701607
InChI nøgle KAYXDWIILRESPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dioctylfluorene-2,7-diboronic acid bis 1,3-propanediol ester, 1,3,2-dioxaborinane, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, 2,2'-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethylborate, 9 9-dioctylfluorene-2 7-bis trimethylbo, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctylfluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 2-7-1,3,2-dioxaborinan-2-yl-9,9-dioctyl-fluoren-2-yl-1,3,2-dioxaborinane, 9,9-dioctylfluorene-2,7-bis trimethyleneborate, 2,2-9,9-dioctyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis 1,3,2-dioxaborinane
PubChem CID 4378560
IUPAC navn 2-[7-(1,3,2-dioxaborinan-2-yl)-9,9-dioctylfluoren-2-yl]-1,3,2-dioxaborinan
SMIL CCCCCCCCC1(CCCCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B2OCCCO2)C2=C1C=C(C=C2)B1OCCCO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid bis(1,3-propanediol) ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 558.42
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof