Få mere at vide
9,9-di-n-octylfluoren-2,7-diboronsyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,9-Di-n-octylfluorene-2,7-diboronic acid |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 478.29 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Fast stof |