Få mere at vide
9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15462168
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462168 1 g 1g
15492306 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15462168 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55817.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 203927-98-4 | Molecular Formula: C25H36B2O4 | Molecular Weight: 422.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 203927-98-4
Molekylær formel C25H36B2O4
Molekylvægt (g/mol) 422.18
MDL nummer MFCD03427279
InChI nøgle QFWOJNOZWMHNTK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexylfluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexyl-fluoren-2-yl boronic acid, boronic acid,b,b'-9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diyl bis, acmc-20alvw, 9,9-dihexyl-fluorene-2,7-diboronic acid, 9,9-dihexyl-9h-fluorene-2,7-diboronic acid, 7-borono-9,9-dihexylfluoren-2-yl boronic acid, 2,7-di dihydroxyboryl-9,9-dihexyl-9h-fluorene
PubChem CID 4524285
SMIL CCCCCCC1(CCCCCC)C2=C(C=CC(=C2)B(O)O)C2=C1C=C(C=C2)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-hexylfluorene-2,7-diboronic acid
Mængde 1 g
IUPAC navn [7-(dihydroxyboranyl)-9,9-dihexyl-9H-fluoren-2-yl]boronsyre
Formel vægt 422.18
Procent renhed 97%
Fysisk form Fast stof