Få mere at vide
9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluoren, 98%
Artikelnummer. 15423508
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15423508 100 g 100g
15413508 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15423508 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56952.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 189367-54-2 | C25H32Br2 | 492,339 g/mol
Den finder sin anvendelse som et mellemprodukt til polymere lysemitterende dioder og som et OLED-materiale på grund af deres rene blå emission og effektive elektroluminescens kombineret med en høj ladningsbærermobilitet og gode procesevne.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det finder sin anvendelse som et mellemprodukt til polymere lysemitterende
dioder og som et OLED-materiale på grund af deres rene blå emission og effektive elektroluminescens kombineret med en høj ladningsbærermobilitet og gode procesevne.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 189367-54-2
Molekylær formel C25H32Br2
Molekylvægt (g/mol) 492.339
MDL nummer MFCD03427215
InChI nøgle OXFFIMLCSVJMHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,9-dihexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-di-n-hexylfluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-fluorene, acmc-1c0sw, ksc491i1r, 9,9-di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene, 2,7-dibromo-9,9-dihexyl-9h-fluorene homopolymer
PubChem CID 3539647
IUPAC navn 2,7-dibrom-9,9-dihexylfluoren
SMIL CCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-hexyl-2,7-dibromofluorene
Smeltepunkt 67 °C til 71 °C
Mængde 100 g
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 492.33
Procent renhed 98%