Få mere at vide
9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluoren, 98%
Artikelnummer. 15492778
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15492778 25 g 25g
15402788 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492778 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H56320.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-11-2026
CAS: 286438-45-7 | C37H56Br2 | 660,663 g/mol
Det er et mellemprodukt for polymere lysemitterende dioder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et mellemprodukt til polymere lysemitterende dioder
.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 286438-45-7
Molekylær formel C37H56Br2
Molekylvægt (g/mol) 660.663
MDL nummer MFCD03427215
InChI nøgle KFOUJVGPGBSIFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-didodecyl-2,7-dibromofluorene, 9 9-didodecyl-2 7-dibromofluorene, 9h-fluorene, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl, 2,7-dibromo-9,9-didodecyl-fluorene, acmc-209h3v, ksc561q2d, 2,7-dibromo-didodecyl-9h-fluorene, 9,9-di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene, 9h-fluorene,2,7-dibromo-9,9-didodecyl
PubChem CID 5140914
IUPAC navn 2,7-dibrom-9,9-didodecylfluoren
SMIL CCCCCCCCCCCCC1(C2=C(C=CC(=C2)Br)C3=C1C=C(C=C3)Br)CCCCCCCCCCCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9,9-Di-n-dodecyl-2,7-dibromofluorene
Smeltepunkt 50 °C til 55 °C
Kogepunkt 180 °C (0,15 mmHg)
Flammepunkt 110 °C (230 °F)
Mængde 25 g
Formel vægt 660.65
Procent renhed 98%