Få mere at vide
9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene |
| Molekylær formel | C17 H18 O2 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 9,9-Bis(methoxymethyl)-9H-fluorene, 9,9-Bis(methoxylmethyl) fluorine, 9,9-Bis(methoxymethyl)fluorene, 9,9-Di(methoxymethyl)fluorene, FP 1 |
| InChI formel | InChI=1S/C17H18O2/c1-18-11-17(12-19-2)15-9-5-3-7-13(15)14-8-4-6-10-16(14)17/h3-10H,11-12H2,1-2H3 |
| SMIL | COCC1(COC)c2ccccc2c3ccccc13 |
| Formel vægt | 254.1307 |