Få mere at vide
9,9-Bis(4-acryloyloxyethoxyphenyl)fluorene (Mixture with ortho-Phenylphenoxyethyl Acrylate), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9,9-Bis(4-acryloyloxyethoxyphenyl)fluorene |
| CAS | 161182-73-6 |
| Molekylær formel | C35H30O6 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Propenoic acid, 9H-fluoren-9-ylidenebis(4,1-phenyleneoxy-2,1-ethanediyl) ester (9CI), 9,9-Bis[4-(2-acryloyloxyethoxy)phenyl]-9H-fluorene, (((9H-Fluorene-9,9-diyl)bis(4,1-phenylene))bis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) Diacrylate, 9,9-Bis[4-(2-acryloyloxyethoxy)phenyl]fluorene, 9,9'-Bis[4-(2-acryloyloxyethyloxy)phenyl]fluorene, A-BPEF, AgiSyn 2818, BPEF-A, Bisfluorene diacrylate, CM 8231, EA 0100, EA-F 5003, EA-F 5503, NK Ester A-BPEF, NK-A-BPEF, Ogsol EA-F 5003, Ogsol EA-F 5503, PN 6310, TO 2065 |
| InChI formel | InChI=1S/C35H30O6/c1-3-33(36)40-23-21-38-27-17-13-25(14-18-27)35(26-15-19-28(20-16-26)39-22-24-41-34(37)4-2)31-11-7-5-9-29(31)30-10-6-8-12-32(30)35/h3-20H,1-2,21-24H2 |
| SMIL | C=CC(=O)OCCOc1ccc(cc1)C2(c3ccc(OCCOC(=O)C=C)cc3)c4ccccc4c5ccccc25 |
| IUPAC navn | 2-[4-[9-[4-(2-prop-2-enoyloxyethoxy)phenyl]fluoren-9-yl]phenoxy]ethyl prop-2-enoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 546.61 |
| Formel vægt | 546.2042 |