missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl]nonyl]sulfenyl]nonyl Bromide, TRC

Artikelnummer. 30415994
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30415994 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30415994 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP227255100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 9-((9-((4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)sulfenyl)nonyl)sulfenyl)nonyl Bromide
CAS 1391053-14-7
Molekylær formel C23H42BrF5S2
Mængde 100 mg
Synonym 9-[[9-[(4,4,5,5,5-Pentafluoropentyl)thio]nonyl]thio]nonyl Bromide
InChI formel InChI=1S/C23H42BrF5S2/c24-17-11-7-3-1-4-8-12-18-30-19-13-9-5-2-6-10-14-20-31-21-15-16-22(25,26)23(27,28)29/h1-21H2
SMIL FC(F)(F)C(F)(F)CCCSCCCCCCCCCSCCCCCCCCCBr
IUPAC navn 1-(9-bromononylsulfanyl)-9-(4,4,5,5,5-pentafluoropentylsulfanyl)nonane
Molekylvægt (g/mol) 557.61
Formel vægt 556.1831
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.