missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
9-(4’-Nitrophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(4'-Nitrophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-85-0 |
| Molekylær formel | C17 H11 N3 O2 |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H11N3O2/c21-20(22)13-7-5-12(6-8-13)19-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-18-11-17(15)19/h1-11H |
| SMIL | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| IUPAC navn | 9-(4-nitrophenyl)pyrido[3,4-b]indole |
| Molekylvægt (g/mol) | 289.29 |
| Formel vægt | 289.0851 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?