Få mere at vide
9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride, 98%
Artikelnummer. 11367736
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367736 250 mg 250mg
11357736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367736 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L11362.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 312700-07-5 | C18H15ClN2 | 294.782 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 312700-07-5
Molekylær formel C18H15ClN2
Molekylvægt (g/mol) 294.782
MDL nummer MFCD00082678
InChI nøgle CFQROJKMLJRSAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-9h-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 9-4-aminophenyl carbazole hydrochloride, 4-carbazol-9-yl aniline hydrochloride, 4-carbazol-9-ylaniline hydrochloride, acmc-1agoy
PubChem CID 2794996
IUPAC navn 4-carbazol-9-ylanilin;hydrochlorid
SMIL C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3N2C4=CC=C(C=C4)N.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 9-(4-Aminophenyl)carbazole hydrochloride
Smeltepunkt ∽250°C (decomposition)
Mængde 250 mg
Formel vægt 294.79
Procent renhed 98%