Få mere at vide
9-(4’-Aminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 9-(4'-Aminophenyl)-9H-pyrido[3,4-b]indole |
| CAS | 219959-86-1 |
| Molekylær formel | C17 H13 N3 |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H13N3/c18-12-5-7-13(8-6-12)20-16-4-2-1-3-14(16)15-9-10-19-11-17(15)20/h1-11H,18H2 |
| SMIL | Nc1ccc(cc1)n2c3ccccc3c4ccncc24 |
| IUPAC navn | 4-pyrido[3,4-b]indol-9-ylaniline |
| Molekylvægt (g/mol) | 259.31 |
| Formel vægt | 259.1109 |