Få mere at vide
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-2-amino-9H-purin, Mikromol
Descrizione
9-[4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl]-2-amino-9H-purin, Mikromol
Specifica
Specifica
| Kemisk navn eller materiale | Desacetyl Famciclovir |
| CAS | 104227-88-5 |
| Analyt- eller komponentnavne | Desacetyl Famciclovir |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C12 H17 N5 O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, 1-acetate, 1,3-Propanediol, 2-[2-(2-amino-9H-purin-9-yl)ethyl]-, monoacetate (ester) (9CI), BRL 43594, 2-Amino-9H-purin-9-yl)-2-(hydroxymethyl)butyl acetate, Famciclovir RC B (USP), 9-(4-Acetoxy-3-(hydroxymethyl)butyl)-2-amino-9H-purine |
| InChI formel | InChI=1S/C12H17N5O3/c1-8(19)20-6-9(5-18)2-3-17-7-15-10-4-14-12(13)16-11(10)17/h4,7,9,18H,2-3,5-6H2,1H3,(H2,13,14,16) |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CC(=O)OCC(CO)CCn1cnc2cnc(N)nc12 |
| Show More |